cis-2-Penteno
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
383590010 383590050 383590100
ACRO383590010EA 70.6 EUR
ACRO383590010 ACRO383590050 ACRO383590100
cis-2-Penteno
cis-2-Penteno
Formula: C₅H₁₀
Pto. Ebullición: 37 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –151 °C
Densidad: 0,65 g/cm³
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063978
Núm. CAS: 627-20-3
EINECS: 210-988-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,07263
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %