cis-4-Octeno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (Z)-4-Octene
43156.09 43156.04 43156.18
43156.09EA 224 EUR
43156.09 43156.04 43156.18
cis-4-Octeno ≥97%
cis-4-Octeno
Purity: 97% CAS No.: 7642-15-1 Molecular Formula: C8H16 Formula Weight: 112.22 Physical Form: Liquid UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00067484
Formula: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Pto. Ebullición: 123
Pto. de fusión: –118.7 °C
Densidad: 0.7212 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00067484
Núm. CAS: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN: 3295
ADR: 3 II