trans-2-Hexeno 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
149900050 149900250
ACRO149900050EA 118 EUR
ACRO149900050 ACRO149900250
trans-2-Hexeno 98+%
trans-2-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 68 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,66 g/cm³
Pto. de inflamación: –20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009473
Núm. CAS: 4050-45-7
EINECS: 223-752-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %