trans-2-Hexeno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22289.09
B22289.88
B22289.09EA
150
EUR
B22289.09
B22289.88
trans-2-Hexeno ≥99%
trans-2-Hexeno
Purity: 99%
CAS No.: 4050-45-7
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -99°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 1719020
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009473
Formula:
C₆H₁₂ Pto. Ebullición: 68…69 °C Pto. de fusión: –99 °C Densidad: 0,674 Pto. de inflamación: –20 °C (–4 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009473 Núm. CAS: 4050-45-7 EINECS: 223-752-3 UN: 3295 ADR: 3,II |