trans-2-Octeno 97
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-2-Octene
L12606.06
L12606.14
L12606.06EA
89
EUR
L12606.06
L12606.14
trans-2-Octeno 97
trans-2-Octeno
Purity: 97%
CAS No.: 13389-42-9
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.4130
Melting Point: -89 to -86°
Boiling Point: 122-123°
Beilstein Reference: 1719497
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009532
Formula:
C₈H₁₆ MW: 112.22 g/mol Pto. Ebullición: 122…123 °C Pto. de fusión: –89…–86 °C Densidad: 0.718 Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009532 Núm. CAS: 13389-42-9 EINECS: 236-463-2 UN: 3295 ADR: 3 II |