trans-2-Penteno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 646-04-8
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -45°(-49°F)
Refractive Index: 1.3790
Odour: Petroleum-like
Melting Point: -136°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1718795
Merck Reference: 14,7123
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009384
Formula:
C₅H₁₀ Pto. Ebullición: 36…37 °C Pto. de fusión: –136 °C Densidad: 0,649 Pto. de inflamación: –45 °C (–49 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009384 Núm. CAS: 646-04-8 EINECS: 211-461-4 UN: 3295 ADR: 3,II Índice Merck: 14,7123 |