trans-3-Hexeno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: (E)-3-Hexeno
149910010 149910051
ACRO149910010EA 35.5 EUR
ACRO149910010 ACRO149910051
trans-3-Hexeno 98%
trans-3-Hexeno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. Ebullición: 67 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –113 °C
Densidad: 0,677 g/cm³
Pto. de inflamación: –12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009386
Núm. CAS: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3935 to 1.3955 (20°C, 589 nm)
Assay ≥97.5 %