trans-3-Hexeno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-3-Hexeno
L10311.06
L10311.03
L10311.06EA
134
EUR
L10311.06
L10311.03
trans-3-Hexeno ≥98%
trans-3-Hexeno
Purity: 98%
CAS No.: 13269-52-8
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3940
Odour: Mild
Melting Point: -113°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1718859
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009386
Formula:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Pto. Ebullición: 66…67 °C Pto. de fusión: –113 °C Densidad: 0,677 Pto. de inflamación: –25 °C (–13 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009386 Núm. CAS: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3,II |