trans-5-Deceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-5-Decene
L10689.06
L10689.03
L10689.06EA
141
EUR
L10689.06
L10689.03
trans-5-Deceno ≥97%
trans-5-Deceno
Purity: 97%
CAS No.: 7433-56-9
Molecular Formula: C10H20
Formula Weight: 140.27
Flash Point: 46°(114°F)
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 171-172°
Beilstein Reference: 1719487
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009508
Formula:
C₁₀H₂₀ Pto. Ebullición: 171…172 °C Pto. de fusión: –73 °C Densidad: 0,740 Pto. de inflamación: 46 °C (114 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009508 Núm. CAS: 7433-56-9 EINECS: 231-080-7 UN: 3295 ADR: 3,III |