1-Cloro-2-metilpropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20314.0250 8.20314.0050
8.20314.0250EA 70.5 EUR
8.20314.0250 8.20314.0050
1-Cloro-2-metilpropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Cloro-2-metilpropano
Formula: C₄H₉Cl
Pto. Ebullición: 68 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –131 °C
Densidad: 0,8829 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000954
Núm. CAS: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
UN: 1127
ADR: 3,II
Índice Merck: 13,05155
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 28 mg/l (20 °C)
Melting Point -131 °C
Molar Mass 92.56 g/mol
Boiling Point 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 161 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.3975 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.0 - 8.8 %(V)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 395 °C
Synonyms Isobutyl chloride
Hill Formula C4H9Cl
Chemical Formula (CH3)2CHCH2Cl