3-Cloro-2-(clorometil)propeno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
277070050 277070250 277071000
ACRO277070050EA 68.1 EUR
ACRO277070050 ACRO277070250 ACRO277071000
3-Cloro-2-(clorometil)propeno 96%
3-Cloro-2-(clorometil)propeno
Formula: C₄H₆Cl₂
MW: 125 g/mol
Pto. Ebullición: 138…140 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 14 °C
Densidad: 1,08 g/cm³
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000952
Núm. CAS: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %