3-Cloro-2-metilpropeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B22674.0B
B22674.18
B22674.30
B22674.0BEA
265
EUR
B22674.0B
B22674.18
B22674.30
3-Cloro-2-metilpropeno ≥98%
3-Cloro-2-metilpropeno
Purity: 98%
CAS No.: 563-47-3
Molecular Formula: C4H7Cl
Formula Weight: 90.55
Flash Point: -12°(9°F)
Refractive Index: 1.4275
Melting Point: -80°
Boiling Point: 71-72°
Merck Reference: 14,2148
UN No.: 2554
MDL No.: MFCD00000953
Formula:
C₄H₇Cl MW: 90.55 g/mol Pto. Ebullición: 71…72 °C Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0.917 Pto. de inflamación: –12 °C (9 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000953 Núm. CAS: 563-47-3 EINECS: 209-251-2 UN: 2554 ADR: 3 II Índice Merck: 13,02167 |