3-Cloro-2-metilpropeno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05905.0100
8.05905.0500
8.05905.0100EA
32.7
EUR
8.05905.0100
8.05905.0500
3-Cloro-2-metilpropeno para síntesis, Sigma-Aldrich®
3-Cloro-2-metilpropeno
Formula:
C₄H₇Cl MW: 90.55 g/mol Pto. Ebullición: 72 Pto. de fusión: –80 °C Densidad: 0.93 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000953 Núm. CAS: 563-47-3 EINECS: 209-251-2 UN: 2554 ADR: 3 II Índice Merck: 13,02167 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | -80 °C |
Molar Mass | 90.55 g/mol |
Boiling Point | 72 - 74 °C |
Vapor Pressure | 140 hPa (20 °C) |
Flash Point | -18 °C |
Refractive Index | 1.4272 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.2 - 10.4 %(V) |
Density | 0.93 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 540 °C |