2,3,3-Trimetil-1-buteno 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
140130050 140130250
ACRO140130050EA 128 EUR
ACRO140130050 ACRO140130250
2,3,3-Trimetil-1-buteno 99+%
2,3,3-Trimetil-1-buteno
Formula: C₇H₁₄
Pto. Ebullición: 78…80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –109,9 °C
Densidad: 0,7 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008850
Núm. CAS: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4015 to 1.4035 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %