2,3-Dimetil-1-buteno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L05675.06
L05675.14
L05675.06EA
49.8
EUR
L05675.06
L05675.14
2,3-Dimetil-1-buteno ≥99%
2,3-Dimetil-1-buteno
Purity: 99%
CAS No.: 563-78-0
Molecular Formula: C6H12
Formula Weight: 84.16
Flash Point: -18°(-°F)
Refractive Index: 1.3910
Melting Point: -157°
Boiling Point: 56-57°
Beilstein Reference: 505982
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008923
Formula:
C₆H₁₂ Pto. Ebullición: 56…57 °C Pto. de fusión: –157 °C Densidad: 0,679 Pto. de inflamación: –18 °C (– °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008923 Núm. CAS: 563-78-0 EINECS: 209-262-2 UN: 3295 ADR: 3,II |