2,3-Dimetil-2-buteno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
156590250 156591000 156595000
ACRO156590250EA 69 EUR
ACRO156590250 ACRO156591000 ACRO156595000
2,3-Dimetil-2-buteno 98%
2,3-Dimetil-2-buteno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 73 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,7 g/cm³
Pto. de inflamación: –16 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008897
Núm. CAS: 563-79-1
EINECS: 209-263-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %