2,4,4-Trimetil-1-penteno 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
140181000 140185000
ACRO140181000EA 184 EUR
ACRO140181000 ACRO140185000
2,4,4-Trimetil-1-penteno 99%
2,4,4-Trimetil-1-penteno
Formula: C₈H₁₆
MW: 112,22 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –101 °C
Densidad: 0,7 g/cm³
Pto. de inflamación: –6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008855
Núm. CAS: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +25° to +30° (20°C, 589 nm) (c=1 in water)