2,4,4-Trimetil-2-penteno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
162631000 162630050
ACRO162631000EA 452 EUR
ACRO162631000 ACRO162630050
2,4,4-Trimetil-2-penteno 98%
2,4,4-Trimetil-2-penteno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 102 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –106 °C
Densidad: 0,72 g/cm³
Pto. de inflamación: 2 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008902
Núm. CAS: 107-40-4
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %