2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20187.14
B20187.22
B20187.14EA
58.7
EUR
B20187.14
B20187.22
2,4,4-Trimetil-1-penteno ≥99%
2,4,4-Trimetil-1-penteno
Purity: 99%
CAS No.: 107-39-1
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -6°(21°F)
Refractive Index: 1.4085
Odour: Petrol-like
Melting Point: -94°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 1098309
UN No.: 2050
MDL No.: MFCD00008855
Formula:
C₈H₁₆ Pto. Ebullición: 101…102 °C Pto. de fusión: –94 °C Densidad: 0,715 Pto. de inflamación: –6 °C (21 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008855 Núm. CAS: 107-39-1 EINECS: 203-486-4 UN: 2050 ADR: 3,II |