2,4,4-Trimetil-2-penteno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20773.14
B20773.22
B20773.14EA
172
EUR
B20773.14
B20773.22
2,4,4-Trimetil-2-penteno ≥97%
2,4,4-Trimetil-2-penteno
Purity: 97%
CAS No.: 107-40-4
Molecular Formula: C8H16
Formula Weight: 112.22
Flash Point: -1°(29°F)
Refractive Index: 1.4160
Melting Point: -106°
Boiling Point: 103-105°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008902
Formula:
C₈H₁₆ Pto. Ebullición: 103…105 °C Pto. de fusión: –106 °C Densidad: 0,720 Pto. de inflamación: –1 °C (29 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008902 Núm. CAS: 107-40-4 EINECS: 203-488-5 UN: 3295 ADR: 3,II |