2,4-Dimetil-1-penteno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B20002.09
B20002.88
B20002.09EA
556
EUR
B20002.09
B20002.88
2,4-Dimetil-1-penteno ≥99%
2,4-Dimetil-1-penteno
Purity: 99%
CAS No.: 2213-32-3
Molecular Formula: C7H14
Formula Weight: 98.19
Flash Point: -16°(-27°F)
Refractive Index: 1.3995
Boiling Point: 81°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00039854
Formula:
C₇H₁₄ Pto. Ebullición: 81 °C Pto. de fusión: –124,1 °C Densidad: 0,69 Pto. de inflamación: –16 °C (3,2 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039854 Núm. CAS: 2213-32-3 EINECS: 218-665-2 UN: 3295 ADR: 3,II |