2-Etil-1-buteno ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

E0067-500ML E0067-25ML E0067-100ML
TCIAE0067-500MLEA 826 EUR
TCIAE0067-500ML TCIAE0067-25ML TCIAE0067-100ML
2-Etil-1-buteno ≥97.0% (por GC)
2-Etil-1-buteno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de fusión: –131,5 °C
Densidad: 0,688 g/cm³ (24 °C)
Pto. de inflamación: –10°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009341
Núm. CAS: 760-21-4
EINECS: 212-078-5
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=566a3cba5316fd3ec8e969751444f007c64e08db&vid=8f11e725c65b007058ca828505cedb055e87f808&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR