2-Metil-1-penteno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
127400100 127400500
ACRO127400100EA 72.3 EUR
ACRO127400100 ACRO127400500
2-Metil-1-penteno 99%
2-Metil-1-penteno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Pto. Ebullición: 62
Pto. de fusión: –136 °C
Densidad: 0.68 g/cm³
Pto. de inflamación: –26 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009405
Núm. CAS: 763-29-1
EINECS: 212-108-7
UN: 3295
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %