2-Metil-2-buteno (Mezcla de isómeros) para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
8.14874.1000EA 167 EUR
8.14874.1000 8.14874.0025 8.14874.0250 8.14874.9025
2-Metil-2-buteno (Mezcla de isómeros) para síntesis, Sigma-Aldrich®
2-Metil-2-buteno
Formula: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Pto. Ebullición: 39
Pto. de fusión: –124 °C
Densidad: 0.6623 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009276
Núm. CAS: 513-35-9
EINECS: 247-975-0
UN: 3295
ADR: 3 I
Índice Merck: 12,00649
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.19 g/l (25 °C)
Melting Point -134 °C
Molar Mass 70.13 g/mol
Vapor Pressure 513 hPa (20 °C)
Flash Point -45 °C
Explosion Limit 1 - 9 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C
Viscosity Kinematic 0.29 mm2/s (20 °C)