3,3-Dimetil-1-buteno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
152720500 152722500
ACRO152720500EA 38.9 EUR
ACRO152720500 ACRO152722500
3,3-Dimetil-1-buteno 95%
3,3-Dimetil-1-buteno
Formula: C₆H₁₂
Pto. Ebullición: 41 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –115 °C
Densidad: 0,65 g/cm³
Pto. de inflamación: –28 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008853
Núm. CAS: 558-37-2
EINECS: 209-195-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %