Vinilciclohexano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10756.06
L10756.14
L10756.06EA
59.3
EUR
L10756.06
L10756.14
Vinilciclohexano ≥97%
Vinilciclohexano
Purity: 97%
CAS No.: 695-12-5
Molecular Formula: C8H14
Formula Weight: 110.20
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 127-128°
Beilstein Reference: 1304663
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00001514
Formula:
C₈H₁₄ Pto. Ebullición: 127…128 °C Densidad: 0,805 Pto. de inflamación: 22 °C (71 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001514 Núm. CAS: 695-12-5 EINECS: 211-779-3 UN: 3295 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...