1-Decino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
223430050 223430250 223431000
ACRO223430050EA 30 EUR
ACRO223430050 ACRO223430250 ACRO223431000
1-Decino 98%
1-Decino
Formula: C₁₀H₁₈
Pto. Ebullición: 174 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,76 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009576
Núm. CAS: 764-93-2
EINECS: 212-132-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %