1-Decino ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A11171.06
A11171.14
A11171.22
A11171.06EA
37.6
EUR
A11171.06
A11171.14
A11171.22
1-Decino ≥98%
1-Decino
Purity: 98%
CAS No.: 764-93-2
Molecular Formula: HC≡C(CH2)7CH3
Formula Weight: 138.26
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Petrol-like
Melting Point: -44°
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1236372
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009576
Formula:
C₁₀H₁₈ MW: 138,25 g/mol Pto. Ebullición: 174…176 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,767 Pto. de inflamación: 50 °C (122 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009576 Núm. CAS: 764-93-2 EINECS: 212-132-8 UN: 3295 ADR: 3,III |