1-Dodecino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
223450050
223450250
ACRO223450050EA
65.7
EUR
ACRO223450050
ACRO223450250
1-Dodecino 98%
1-Dodecino
Formula:
C₁₂H₂₂ Pto. Ebullición: 215 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –19 °C Densidad: 0,77 g/cm³ Pto. de inflamación: 79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008960 Núm. CAS: 765-03-7 EINECS: 212-134-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...