1-Dodecino ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02977.06
L02977.14
L02977.06EA
61.9
EUR
L02977.06
L02977.14
1-Dodecino ≥97%
1-Dodecino
Purity: 97%
CAS No.: 765-03-7
Molecular Formula: CH3(CH2)9C≡CH
Formula Weight: 166.31
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -19°
Boiling Point: 214-216°
Beilstein Reference: 1741320
MDL No.: MFCD00008960
Formula:
C₁₂H₂₂ Pto. Ebullición: 214…216 °C Pto. de fusión: –19 °C Densidad: 0,779 Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008960 Núm. CAS: 765-03-7 EINECS: 212-134-9 |