1-Heptino 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223460250 223461000
ACRO223460250EA 80.8 EUR
ACRO223460250 ACRO223461000
1-Heptino 99%
1-Heptino
Formula: C₇H₁₂
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 0,73 g/cm³
Pto. de inflamación: –002 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009529
Núm. CAS: 628-71-7
EINECS: 211-051-5
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %