1-Hexino 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
329900250 329901000 329905000
ACRO329900250EA 48.7 EUR
ACRO329900250 ACRO329901000 ACRO329905000
1-Hexino 98%
1-Hexino
Formula: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Pto. Ebullición: 71…72 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –132 °C
Densidad: 0,71 g/cm³
Pto. de inflamación: –021 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009504
Núm. CAS: 693-02-7
EINECS: 211-736-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %