1-Hexino ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A13156.09
A13156.18
A13156.30
A13156.09EA
28.1
EUR
A13156.09
A13156.18
A13156.30
1-Hexino ≥98%
1-Hexino
Purity: 98+%
CAS No.: 693-02-7
Molecular Formula: CH3(CH2)3C≡CH
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -21°(-5°F)
Refractive Index: 1.3990
Odour: Characteristic
Melting Point: -132°
Boiling Point: 69-71°
Beilstein Reference: 635687
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009504
Formula:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Pto. Ebullición: 69…71 °C Pto. de fusión: –132 °C Densidad: 0,718 Pto. de inflamación: –21 °C (–5 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009504 Núm. CAS: 693-02-7 EINECS: 211-736-9 UN: 3295 ADR: 3,II |