1-Octino 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223510250 223511000
ACRO223510250EA 57.4 EUR
ACRO223510250 ACRO223511000
1-Octino 99%
1-Octino
Formula: C₈H₁₄
Pto. Ebullición: 127…128 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –80 °C
Densidad: 0,74 g/cm³
Pto. de inflamación: 17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009546
Núm. CAS: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4170 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %