1-Pentino 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
303820250 303820050 303821000
ACRO303820250EA 99.2 EUR
ACRO303820250 ACRO303820050 ACRO303821000
1-Pentino 99%
1-Pentino
Formula: C₅H₈
Pto. Ebullición: 40 °C
Pto. de fusión: 106…105 °C
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: <–34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009469
Núm. CAS: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %