1-Pentino ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L02479.06
L02479.14
L02479.06EA
31.2
EUR
L02479.06
L02479.14
1-Pentino ≥99%
1-Pentino
Purity: 99%
CAS No.: 627-19-0
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.3860
Odour: Unpleasant
Melting Point: -106°
Boiling Point: 39-41°
Beilstein Reference: 1697133
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009469
Formula:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Pto. Ebullición: 39…41 °C Pto. de fusión: –106 °C Densidad: 0,692 Pto. de inflamación: –20 °C (–4 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009469 Núm. CAS: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN: 3295 ADR: 3,II |