1-Tridecino ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
L02481.03
L02481.06
L02481.03EA
56.5
EUR
L02481.03
L02481.06
1-Tridecino ≥97%
1-Tridecino
Purity: 97%
CAS No.: 26186-02-7
Molecular Formula: C13H24
Formula Weight: 180.34
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 116-118°/10mm
Beilstein Reference: 1744658
MDL No.: MFCD00015074
Formula:
C₁₃H₂₄ Pto. Ebullición: 116…118 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 2,5 °C Densidad: 0,780 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015074 Núm. CAS: 26186-02-7 EINECS: 247-511-7 |