1-Undecino ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L02883.09 L02883.18 L02883.04
L02883.09EA 182 EUR
L02883.09 L02883.18 L02883.04
1-Undecino ≥97%
1-Undecino
Purity: 97% CAS No.: 2243-98-3 Molecular Formula: C11H20 Formula Weight: 152.28 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Characteristic Melting Point: -25° Boiling Point: 196° Beilstein Reference: 1740043 MDL No.: MFCD00015063
Formula: C₁₁H₂₀
MW: 152.28 g/mol
Pto. Ebullición: 196 °C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 0.770
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015063
Núm. CAS: 2243-98-3
EINECS: 218-825-1