2-Butino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
135140010 135140050
ACRO135140010EA 38.6 EUR
ACRO135140010 ACRO135140050
2-Butino 98%
2-Butino
Formula: C₄H₆
MW: 54.09 g/mol
Pto. Ebullición: 27
Pto. de fusión: –32 °C
Densidad: 0.69 g/cm³
Pto. de inflamación: –25 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009275
Núm. CAS: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3920 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %