2-Butino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13823.06
A13823.14
A13823.22
A13823.06EA
76.4
EUR
A13823.06
A13823.14
A13823.22
2-Butino ≥98%
2-Butino
Purity: 98%
CAS No.: 503-17-3
Molecular Formula: CH3C≡CCH3
Formula Weight: 54.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -49°(-56°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Recognizable
Melting Point: -32°
Boiling Point: 24-27°
Beilstein Reference: 1361340
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009275
Formula:
C₄H₆ MW: 54.09 g/mol Pto. Ebullición: 24…27 °C Pto. de fusión: –32 °C Densidad: 0.690 Pto. de inflamación: –49 °C (–56 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009275 Núm. CAS: 503-17-3 EINECS: 207-962-2 UN: 3295 ADR: 3 I |