2-Hexino ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
B22405.09
B22405.18
B22405.09EA
58.9
EUR
B22405.09
B22405.18
2-Hexino ≥98%
2-Hexino
Purity: 98+%
CAS No.: 764-35-2
Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCH3
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4140
Odour: Characteristic
Melting Point: -90°
Boiling Point: 84-86°
Beilstein Reference: 1731542
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009470
Formula:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Pto. Ebullición: 84…86 °C Pto. de fusión: –90 °C Densidad: 0,736 Pto. de inflamación: –10 °C (14 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009470 Núm. CAS: 764-35-2 EINECS: 212-117-6 UN: 3295 ADR: 3,II |