2-Pentino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98+%
CAS No.: 627-21-4
Molecular Formula: CH3CH2C≡CCH3
Formula Weight: 68.12
Flash Point: -20°(-4°F)
Refractive Index: 1.4030
Odour: Unpleasant
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1696938
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009380
Formula:
C₅H₈ Pto. Ebullición: 55…56 °C Pto. de fusión: –109 °C Densidad: 0,710 Pto. de inflamación: –20 °C (–4 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009380 Núm. CAS: 627-21-4 EINECS: 210-989-2 UN: 3295 ADR: 3,II |