3-Hexino 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
308120250 308120050
ACRO308120250EA 121 EUR
ACRO308120250 ACRO308120050
3-Hexino 99%
3-Hexino
Formula: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C
Pto. de fusión: –61,5 °C
Densidad: 0,72 g/cm³
Pto. de inflamación: –14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009381
Núm. CAS: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %