3-Hexino ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L02682.06
L02682.14
L02682.06EA
36.4
EUR
L02682.06
L02682.14
3-Hexino ≥99%
3-Hexino
Purity: 99%
CAS No.: 928-49-4
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4110
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 1731158
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00009381
Formula:
C₆H₁₀ MW: 82,15 g/mol Pto. Ebullición: 80…82 °C Pto. de fusión: –61,5 °C Densidad: 0,721 Pto. de inflamación: –10 °C (14 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009381 Núm. CAS: 928-49-4 EINECS: 213-173-4 UN: 3295 ADR: 3,II |