4-Octino 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
223520100 223520500
ACRO223520100EA 67.4 EUR
ACRO223520100 ACRO223520500
4-Octino 98+%
4-Octino
Formula: C₈H₁₄
Pto. Ebullición: 131…132 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –103 °C
Densidad: 0,75 g/cm³
Pto. de inflamación: 29 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009471
Núm. CAS: 1942-45-6
EINECS: 217-730-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %