3,3-Dimetil-1-butino 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutyne
223440050 223440250
ACRO223440050EA 85.9 EUR
ACRO223440050 ACRO223440250
3,3-Dimetil-1-butino 98%
3,3-Dimetil-1-butino
Formula: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Pto. Ebullición: 33…38 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.66 g/cm³
Pto. de inflamación: –034 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008852
Núm. CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %