3,3-Dimetil-1-butino ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimethylbutyne
A14013.06 A14013.14
A14013.06EA 91.6 EUR
A14013.06 A14013.14
3,3-Dimetil-1-butino ≥98%
3,3-Dimetil-1-butino
Purity: 98% CAS No.: 917-92-0 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3745 Odour: Recognizable Melting Point: -78° Boiling Point: 37-38° Beilstein Reference: 1697100 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008852
Formula: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Pto. Ebullición: 37…38 °C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.671
Pto. de inflamación: <–34 °C (–29 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008852
Núm. CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3 II