9,10-Dibromoanthracène ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12680.14
L12680.06
L12680.22
L12680.14EA
116
EUR
L12680.14
L12680.06
L12680.22
9,10-Dibromoanthracène ≥98%
9,10-Dibromoanthracène
Purity: 98%
CAS No.: 523-27-3
Molecular Formula: C14H8Br2
Formula Weight: 336.04
Melting Point: 222-223° subl.
Beilstein Reference: 1912109
Merck Reference: 14,3018
MDL No.: MFCD00001244
Formula:
C₁₄H₈Br₂ Pto. Ebullición: 427 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 222…223 °C (subl.) Densidad: 1,981 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001244 Núm. CAS: 523-27-3 EINECS: 208-342-4 Índice Merck: 14,3018 |