Conos de sedimentación Imhoff
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05670003 05670001 05670005
LENZ05670003EA 162 EUR
LENZ05670003 LENZ05670001 LENZ05670005
Conos de sedimentación Imhoff
Embudos Conos de sedimentación
Made of borosilicate glass 3.3.
  • White graduations
  • With or without stopcock
  • Excellent chemical and temperature resistance
Order Now
ESPECIFICACIONES
División 0,1 ml 0,1 ml 0,1 ml
Graduación 0 - 2 0 - 2 0 - 2