9-Bromoantraceno 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
106640050 106640250
ACRO106640050EA 57 EUR
ACRO106640050 ACRO106640250
9-Bromoantraceno 96%
9-Bromoantraceno
Formula: C₁₄H₉Br
MW: 257,13 g/mol
Pto. Ebullición: 359 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 98…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001243
Núm. CAS: 1564-64-3
EINECS: 216-359-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %